無性繁殖
TUB 2.1, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 55 kDa
物種活性
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
技術
immunoelectrophoresis: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using cultured chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using chicken fibroblasts cell extract
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb3(22152)
rat ... Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
特異性
免疫原
應用
- 二维电泳
- 精子活力测定
- 免疫组织化学
- 免疫荧光
- 免疫印迹
- 免疫细胞化学
生化/生理作用
外觀
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2