主要文件
T5076
Sigma-Aldrich
Anti-β-Tubulin III Antibody
mouse monoclonal, SDL.3D10
别名:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
产品名称
抗-β微管蛋白同种型 III 抗体,小鼠单克隆 小鼠抗, clone SDL.3D10, purified from hybridoma cell culture
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
SDL.3D10, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
mouse, rat, human, boar, bovine
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
技術
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rat brain extract
同型
IgG2b
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
一般說明
III类微管蛋白β 3(TUBB3)编码微管蛋白β-3,该蛋白主要在神经元中表达。该基因位于人类染色体16q24.3。
微管蛋白是微管的主要组成部分,该蛋白由两种相似的α多肽和β多肽组成,每种多肽的分子量约为50 kD。它具有多种细胞功能,如有丝分裂、减数分裂、某些形式的细胞器运动、胞内转运、鞭毛运动和细胞骨架功能。Ⅲ型β-微管蛋白单克隆抗体可用于微阵列和蛋白印迹。它还可用于免疫印迹法。小鼠抗Ⅲ型β-微管蛋白抗体与牛、大鼠、小鼠、公猪和人β-微管蛋白(III型)上存在的表位特异性反应,但不与鸡脑提取物或鸡成纤维细胞系中存在的微管蛋白反应。
免疫原
该肽对应于人 β-微管蛋白亚型III的羧基末端序列,与BSA偶联。
應用
Ⅲ型β-微管蛋白单克隆抗体(1∶500稀释)可用作神经元免疫细胞化学分析的一抗。它还可用于通过斑点印迹、ELISA和免疫组化等数种免疫化学测定法定位III型β-微管蛋白。
小鼠抗Ⅲ型β-微管蛋白单克隆抗体还可用于免疫标记和流式细胞术。
生化/生理作用
III类微管蛋白β 3(TUB3)调节神经形成并参与轴突引导和维持。该基因的突变与连合轴突(CA)发育不全、3型先天性眼外肌纤维化(CFEOM3)和脑回异常有关。
外觀
溶于含有15 mM叠氮化钠的0.01 M磷酸盐缓冲液中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Two unique TUBB3 mutations cause both CFEOM3 and malformations of cortical development
Whitman MC, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A, 170(2), 297-305 (2016)
Childhood-onset schizophrenia case with 2.2 Mb deletion at chromosome 3p12. 2-p12. 1 and two large chromosomal abnormalities at 16q22. 3-q24. 3 and Xq23-q28
Rudd D, et al.
Clinical case reports, 3(4), 201-207 (2015)
Human TUBB3 Mutations Disrupt Netrin Attractive Signaling
Huang H, et al.
Neuroscience, 374, 155-171 (2018)
Cytoskeleton in action: lissencephaly, a neuronal migration disorder
Moon HM and Wynshaw-Boris A
Wiley interdisciplinary reviews. Developmental biology, 2(2), 229-245 (2013)
Evaluation of tubulin beta-3 as a novel senescence-associated gene in melanocytic malignant transformation
Orfanidis K, et al.
Pigment Cell & Melanoma Research, 30(2), 243-254 (2017)