Merck
T4393
Sigma-Aldrich
Thrombin 来源于人类血浆
lyophilized powder, 1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3), suitable for cell culture
别名:
IIa因子
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.75
生物源
human plasma
品質等級
無菌
sterile
形狀
lyophilized powder
比活性
1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... F2(2147)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
凝血酶由肝脏中非活性凝血酶原的蛋白水解作用产生。凝血酶原基因被定位于人染色体11p11.2上。它由A和B催化结构域、识别结构域和插入环组成。活性位点残基包含催化四联体(组氨酸57、天冬氨酸102、丝氨酸195和丝氨酸214)。
應用
来自人类血浆的凝血酶已被用于:
  • 在共聚焦显微镜和酶联免疫吸附测定(ELISA)之前,作为用于内皮细胞培养物预处理的培养基补充剂
  • 间充质干细胞(MSCs)的糊化过程,以制备纤维蛋白-MSC结构
  • 从青蛙皮肤分泌物中筛选丝氨酸蛋白酶抑制剂OGTI
生化/生理作用
凝血酶的主要功能是将纤维蛋白原裂解为纤维蛋白,以帮助稳定血凝块形成。高水平的凝血酶可在多巴胺能神经元中引起神经毒性,并导致帕金森病的疾病进展。凝血酶原基因的广泛突变会导致其功能异常,从而产生凝血异常,如凝血酶原异常和凝血酶原低下。凝血酶水平的改变可调节多发性硬化症中的凝血途径。冠心病(CAD)患者的凝血酶水平会升高。凝血酶在脑神经原纤维缠结中的积累可能有助于 τ 蛋白的聚集和阿尔茨海默症的病理生理过程的发展。
选择性裂解纤维蛋白原中 Arg-Gly 键形成纤维蛋白和纤维蛋白肽 A 和 B 的丝氨酸蛋白酶。
單位定義
活性以 NIH 单位表示,通过与 NIH 凝血酶参考标准品的直接比较获得
重構
当使用 1mL 水复原时,小瓶将在 0.15M 氯化钠和 0.05M 柠檬酸钠中以及 pH 6.5 下达到规定的活性。
分析報告
NIH 试验步骤基于 Biggs 方法的改进,使用 0.2mL 稀释血浆(与生理盐水 1:1 混合,作为底物)和 0.1mL Biggs 凝血酶样品(稳定于 1% 缓冲白蛋白溶液中)。只使用 15-25 秒之间的凝血时间分析凝血酶浓度。
免責聲明
供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Agnieszka Kalinowski et al.
Translational psychiatry, 11(1), 486-486 (2021-09-24)
Structural variation in the complement 4 gene (C4) confers genetic risk for schizophrenia. The variation includes numbers of the increased C4A copy number, which predicts increased C4A mRNA expression. C4-anaphylatoxin (C4-ana) is a C4 protein fragment released upon C4 protein
Thrombin generation correlates with disease duration in multiple sclerosis (MS): Novel insights into the MS-associated prothrombotic state
Parsons MEM, et al.
Multiple Sclerosis Journal, 3(4) (2017)
Endothelial cell processing and alternatively spliced transcripts of factor VIII: potential implications for coagulation cascades and pulmonary hypertension
Shovlin CL, et al.
PLoS ONE, 5(2), e9154-e9154 (2010)
Richard C Rogers et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 318(6), R1068-R1077 (2020-04-23)
Severe trauma can produce a postinjury "metabolic self-destruction" characterized by catabolic metabolism and hyperglycemia. The severity of the hyperglycemia is highly correlated with posttrauma morbidity and mortality. Although no mechanism has been posited to connect severe trauma with a loss
A small trypsin inhibitor from the frog of Odorrana grahami
Li J, et al.
Biochimie, 90(9), 1356-1361 (2008)
商品
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.