主要文件
SRP6303
Sigma-Aldrich
载脂蛋白E 来源于人类血浆
≥95% (SDS-PAGE)
别名:
载脂蛋白E
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
human plasma
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
frozen liquid
分子量
34 kDa
包裝
pkg of 50 μg
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... ApoE(348)
一般說明
载脂蛋白E(ApoE)是所有血浆脂蛋白的重要组成部分。正常血浆中Apo E的浓度为5 mg/100mL。肝脏和大脑中会产生大量的ApoE,并在几乎每种器官中都会有一定量的ApoE。它主要以E2、E3和E4三种异构体形式存在,每种之间都有一个氨基酸的区别。编码该蛋白的基因定位于人染色体19q13.32。
生化/生理作用
载脂蛋白E(ApoE)可作为低密度受体的一种配体,并参与到胆固醇和其他脂质的运输和再分布。其他功能包括免疫调节、细胞生长调控和分化。Apo E被认为可参与到组织修复,因为在周围神经损伤和再生位点发现了该蛋白的表达量有所增加。其某种突变形式与家族性III型高脂蛋白血症相关。除了促进脂质溶解外,这些蛋白质还有助于维持脂蛋白的结构完整性、充当脂蛋白受体的配体并调节参与到脂质代谢的酶的活性。ApoE与特定ApoE受体的相互作用能够让肝细胞吸收乳糜微粒残留物,而这是正常脂质代谢过程中必不可少的步骤。它还会与低密度脂蛋白(LDL)受体(apo B/E)结合。
外觀
冻存于50mM NH4HCO3,pH 8.0溶液中。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Genome-wide association study identifies a single major locus contributing to survival into old age; the APOE locus revisited.
Deelen J
Aging Cell, 10(4), 686-698 (2011)
Apolipoprotein E isoforms and lipoprotein metabolism.
Phillips MC
IUBMB Life, 66(9), 616-623 (2014)
Apolipoprotein E-low density lipoprotein receptor binding: study of protein-protein interaction in rationally selected docked complexes.
Prevost M and Raussens V
Proteins: Structure, Function, and Genetics, 55(4), 874-884 (2004)
Karol Kaiser et al.
Nature communications, 10(1), 1498-1498 (2019-04-04)
WNTs are lipid-modified proteins that control multiple functions in development and disease via short- and long-range signaling. However, it is unclear how these hydrophobic molecules spread over long distances in the mammalian brain. Here we show that WNT5A is produced
Molecular mechanism of apolipoprotein E binding to lipoprotein particles.
Nguyen D
Biochemistry, 48(13), 3025-3032 (2009)