主要文件
A5353
Sigma-Aldrich
载脂蛋白B 来源于人类血浆
≥95%, lyophilized powder
别名:
apoB
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
生物源
human plasma
品質等級
化驗
≥95%
形狀
lyophilized powder
溶解度
soluble (Material is soluble in water)
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... APOB(338)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • The common p.Ile291Val variant of ERLIN1 enhances TM6SF2 function and is associated with protection against MASLD.: 本研究调查了 ERLIN1 变体及其在增强 TM6SF2 功能中的作用,重点介绍了人血浆中的载脂蛋白 B 如何有助于了解代谢相关肝病 (MASLD) 保护(Rendel et al., 2024)。
  • Blood Lipids, Lipoproteins, and Apolipoproteins With Risk of Coronary Heart Disease: A Prospective Study Among Racially Diverse Populations.: 这项前瞻性研究评估了不同人群中血脂、脂蛋白、载脂蛋白 B 与冠心病风险之间的关系,为心血管风险评估提供了重要见解(Deng et al., 2024)。
  • The genomic landscape of Vk*MYC myeloma highlights shared pathways of transformation between mice and humans.: 本文的研究确定了小鼠和人类之间共同的骨髓瘤转化途径,并利用人类血浆中的载脂蛋白 B 了解该过程所涉及的分子机制(Maura et al., 2024)。
生化/生理作用
Apo-B水平与冠心病风险相关。Apo-B存在于人体血浆中,有两种异构体,即Apo-B48和Apo-B100。Apo-B100是LDL受体的主要生理配体。Apo-B100是一种大单体蛋白质,包含4563个氨基酸(MW 515 kDa)。Apo-B100在肝脏合成,是VLDL组装所必需的。它不像其他载脂蛋白那样在脂蛋白颗粒之间交换,而在去除载脂蛋白Apo-A、E和C后存在于IDL和LDL中。Apo-B48存在于乳糜微粒及其残留物中。它对于膳食脂质的肠吸收至关重要。
Apo-B48在小肠中合成。它由Apo-B100 N端区域的约一半组成,是转录后mRNA编辑产生终止密码子的结果,这发生于小肠中,而不存在于肝脏中。正常血浆中Apo-B的浓度为~90 mg/dl。
外觀
从含有10 mM脱氧胆酸钠、0.05 M碳酸钠和0.05 M氯化钠的缓冲液(pH 10.0)中冻干
準備報告
用脱氧胆酸钠脱脂。
免責聲明
仅供研究使用。本品在法国的科研应用受到监管,包括用于进口和出口活动(法国《公共卫生法典》Public Health Code Article L 1211-1 paragraph 2)。如《公共卫生法典》所述,购买者(即最终用户)需要从法国研究部(France Ministry of Research)获得进口授权。订购此产品即代表您已确认获得合法的进口授权。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Since cholesterol is a water-insoluble molecule it must be packaged for transport within the plasma. The particles that package cholesterol, cholesteryl esters, and triglycerides for transport, are called lipoproteins.
The potential for the prevention and treatment of cardiovascular disease through increased dietary intake of omega-3 (w-3) fish oils is not a recent scientific discovery.