主要文件
SML3450
Sigma-Aldrich
PA-8
≥95% (HPLC)
别名:
2-​Amino-​5,​8-​dihydro-​5-​[3-​methoxy-​4-​(2-​propen-​1-​yloxy)​phenyl]​-pyrido[2,​3-​d]​pyrimidine-​4,​7(3H,​6H)​-​dione, PA 8
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H18N4O4
分子量:
342.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
-10 to -25°C
生化/生理作用
PA-8 is a potent and selective PACAP type I (PAC1) receptor agonist that inhibits the phosphorylation of CREB induced by PACAP in PAC1- receptor-expressing CHO cells. PA-8 blocks PACAP-induced aversive responses and mechanical allodynia in mice.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)