Merck
SML1629
Sigma-Aldrich
依泽替米贝
≥98% (HPLC)
别名:
(3R,4S)-1-(4-氟苯基)-3-[(S)-3-(4-氟苯基)-3-羟基丙基]-4-(4-羟基苯基)-2-氮杂环丁酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H21F2NO3
分子量:
409.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
DMF: soluble ≥15 mg/mL
DMSO: soluble ≥15 mg/mL
ethanol: soluble ≥15 mg/mL
methanol: soluble ≥15 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(C=C1)=CC=C1N([C@H](C2=CC=C(O)C=C2)[C@H]3CC[C@H](O)C4=CC=C(F)C=C4)C3=O
InChI
1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1
InChI 密鑰
OLNTVTPDXPETLC-XPWALMASSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
依泽替米贝是一种非他汀类药物,可减少肠道胆固醇的吸收。此外,它还能够降低患有急性冠状动脉综合征且低密度脂蛋白(LDL)胆固醇值在指南建议范围内的患者的心血管事件风险。
依泽替米贝通过阻止Niemann-Pick C1样1(NPC1L1)蛋白对胆固醇的吸收来抑制肠道胆固醇的吸收,该蛋白被发现对胆固醇的肠道吸收至关重要。 依泽替米贝选择性地阻断胆固醇的吸收,而不会抑制肠腔中的胰腺脂解酶活性。
重構
对于在水性缓冲液中的溶解度,应将依泽替米贝溶解在乙醇中,然后用缓冲液稀释。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Wang, D.Q.
Annual Review of Physiology, 69, 221-248 (2011)
Garcia-Calvo, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102, 8132-8137 (2005)
Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes.
Cannon C P, et al.
The New England Journal of Medicine, 372(25), 2387-2397 (2015)
Wojciech G Garbacz et al.
Molecular pharmacology, 94(4), 1145-1154 (2018-07-27)
Cholesterol is essential for numerous biologic functions and processes, but an excess of intracellular cholesterol can be toxic. Intestinal cholesterol absorption is a major determinant of plasma cholesterol level. The liver X receptor (LXR) is a nuclear receptor known for