主要文件
SML1060
Sigma-Aldrich
塞来昔布-NBD
≥98% (HPLC)
别名:
N-(2-((7-Nitrobenzo[c]-[1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)ethyl)-4-(5-(p-tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H20F3N7O5S
分子量:
587.53
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
protect from light
顏色
yellow to orange
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
Celecoxib-NBD is a flourescent COX2-specific inhibitor. The molecule binds to, and inhibits COX2 with an IC50 of 0.19 μM, and a selectivity index of 443 for COX2 vs. COX1. Celecoxib-NBD fluorescently labels COX2-expressing HCA-7 colon cells, but not COX2-negative HCT116 cells.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)