主要文件
SML1005
Sigma-Aldrich
NSC 617145
≥98% (HPLC)
别名:
(2,3-丙二基双(2,3-二氯)马来酰亚胺, 1,1′-(2,2-二甲基-1,3-丙二基)双[3,4-二氯-1H-吡咯-2,5-二酮, NSC-617145, SID 487795
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10Cl4N2O4
分子量:
400.04
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to light brown
溶解度
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC1=C(C(=O)N(C1=O)CC(CN2C(=O)C(=C(C2=O)Cl)Cl)(C)C)Cl
InChI
1S/C13H10Cl4N2O4/c1-13(2,3-18-9(20)5(14)6(15)10(18)21)4-19-11(22)7(16)8(17)12(19)23/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
PCOXPBOKDABARQ-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
NSC 617145具有230nM的IC50值。
NSC 617145是Werner综合征解旋酶(WRN)的一种有效的细胞渗透性抑制剂。
NSC 617145是Werner综合征解旋酶(WRN)的一种有效的细胞渗透性抑制剂,能够引起癌细胞中双链断裂(DSB)的积累和染色体异常。
特點和優勢
该化合物是基因调控研究推荐产品。点击此处 ,查看更多基因调控精选产品。想要了解有关生物活性小分子在其他研究领域应用的更多信息,请访问 sigma.com/discover-bsm
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
DNA repair in cancer therapy, 257-257 (2011)