Merck
SML0091
Sigma-Aldrich
L-Dopa乙酯
≥98% (HPLC)
别名:
3,4-二羟基-L-苯丙氨酸乙酯, 3-羟基-L-酪氨酸乙酯, L-Dopa-Et, L-多巴乙酯, O-Ethyl-DOPA, TV-1203, 依替伏多巴, 左旋多巴乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15NO4
CAS号:
分子量:
225.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D +15 to +19°, c = 1 in methanol ([α]/D)
顏色
white to tan
溶解度
H2O: ≥12 mg/mL at warmed to 60 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H15NO4/c1-2-16-11(15)8(12)5-7-3-4-9(13)10(14)6-7/h3-4,6,8,13-14H,2,5,12H2,1H3/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
NULMGOSOSZBEQL-QMMMGPOBSA-N
基因資訊
human ... DRD3(1814)
應用
L-多巴乙酯已被用于研究哌隆定(PLG)对鱼藤酮诱导的帕金森病(PD)的保护作用。
生化/生理作用
L-多巴乙酯(L-Dopa)是一种多巴胺替代药物。它被用作帕金森病(PD)的有效疗法。 L-Dopa 具有一些长期的副作用,例如运动功能下降。
L-多巴乙酯是左旋多巴的前药,具有更高的胃溶解性。该药在胃肠道中被非特异性酯酶迅速水解为左旋多巴。与标准左旋多巴-卡比多巴治疗相比,左旋多巴乙酯(依替伏多巴)-卡比多巴治疗耐受性好,但并未显示出更好的疗效。注射给药后,左旋多巴乙酯应具有明显的脑渗透能力。
特點和優勢
该化合物收录于受体分类和信号转导手册的《多巴胺和去甲肾上腺素代谢》页面。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Piperlongumine restores the balance of autophagy and apoptosis by increasing BCL2 phosphorylation in rotenone-induced Parkinson disease models.
Liu J, et al.
Autophagy, 1-17 (2018)