重組細胞
expressed in HEK 293 cells
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
RM362, monoclonal
recombinant monoclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
vertebrates, human
技術
ELISA: 0.1-3 μg/mL
dot blot: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.1— 3 μg/mL
immunoprecipitation (IP): .2-5 μg/mL (Methylated RNA)
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... METTL3(56339)
特異性
该抗体对RNA和DNA中的N6-甲基腺苷(m6A)均有反应。与非甲基化的腺苷无交叉反应。
免疫原
BSA偶联的N6-甲基腺苷
外觀
溶于含有50%甘油/PBS、1%BSA和0.09%叠氮化钠的磷酸盐缓冲液中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Shuai Ren et al.
Annals of translational medicine, 11(1), 15-15 (2023-02-11)
Keloid is a dermal fibrotic disease characterized by excessive proliferation of dermal fibroblasts and deposition of excessive collagen. N6-methyladenosine (m6A) plays a significant role in numerous physiological and pathological regulatory processes in the human body. Fat mass and obesity-associated protein