分子量
antigen ~130 kDa
物種活性
canine, human
濃度
~1.5 mg/mL
技術
immunoprecipitation (IP): 3-6 μg using MDCK cells.
western blot: 2-4 μg/mL using MCF7 cell extracts.
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MGEA5(10724)
一般說明
β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶(OGA)基因编码了两种在哺乳动物组织中广泛表达的可变剪接异构体。OGA(也称为 O-GlcNAcase、MGEA5、NCOAT)属于84糖苷水解酶家族。较长的OGA形式是一种包含两个不同结构域的双功能核/细胞质酶,即位于N端的O-GlcNAcase结构域和位于C端的假定组蛋白乙酰转移酶(HAT)结构域。较短的OGA形式仅含有N端的O-GlcNAcase结构域。
免疫原
该合成肽与KLH偶联,其对应于人O-GlcNAc酶(OGA)C末端附近的序列。相应的序列在人OGA同工型B中相同,并且在大鼠和小鼠OGA中高度保守(单个氨基酸取代)。
生化/生理作用
β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶(OGA)以及O-GlcNAc转移酶(OGT)是可调节循环中的O-连接N-乙酰葡糖胺的关键酶。OGA负责将靶蛋白中的修饰进行断裂。OGA也是被OGT糖基化的,并在这两种酶之间存在有一个调节反馈环。在与组蛋去乙酰化酶(HDAC)形成的转录共抑制复合物中,OGA和OGT是紧密结合在一起的。
外觀
0.01M磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.4,含有15 mM叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Frontiers in endocrinology, 13, 1040014-1040014 (2022-11-18)
Protein O-GlcNAcylation is a nutrient and stress-sensitive protein post-translational modification (PTM). The addition of an O-GlcNAc molecule to proteins is catalyzed by O-GlcNAc transferase (OGT), whereas O-GlcNAcase (OGA) enzyme is responsible for removal of this PTM. Previous work showed that
Nutrient-driven O-GlcNAc cycling-think globally but act locally
Journal of Cell Science, 127(9), 1857-1867 (2014)
O-GlcNAc cycling: implications for neurodegenerative disorders
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 41(11), 2134-2146 (2009)
Cell Metabolism Control Through O-GlcNAcylation of STAT5: A Full or Empty Fuel Tank Makes a Big Difference for Cancer Cell Growth and Survival
International Journal of Molecular Sciences, 20(5), 1028-1028 (2019)
Changes in O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) homeostasis activate the p53 pathway in ovarian cancer cells
The Journal of Biological Chemistry, 291(36), 18897-18914 (2016)