主要文件
O6264
Sigma-Aldrich
O -GlcNAc 转移酶 (DM-17) 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
抗 O-连接 N -乙酰氨基葡萄糖转移酶, 抗 OGT
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 110 kDa
物種活性
rat, mouse, human
技術
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of HEK 293-T cells
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa nuclear extracts
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... OGT(8473)
mouse ... Ogt(108155)
rat ... Ogt(26295)
一般說明
OGT(O-连接的N-乙酰氨基葡萄糖(O GlcNAc) 转移酶)是一种高度保守的细胞葡萄糖基转移酶。它是一种大量表达的蛋白质。其 C 端含有催化位点,N 端含有多个四肽 (TRP) 重复序列,构成了一个长的柔性支架。
OGT(O-连接的n-乙酰氨基葡萄糖(O GlcNAc) 转移酶)是一种同源三聚体,由三个各 110 kDa 的亚基组成。编码 OGT 的基因位于人类染色体 Xq13.1上。
免疫原
合成肽,对应于人 O-GlcNAc 的氨基酸 740-756,通过一个在氮端添加的半胱氨酸残基与 KLH 偶联。
應用
兔抗 O -GlcNAc 转移酶 (DM-17) 抗体可用于蛋白质免疫印迹。
兔抗 O -GlcNAc 转移酶 (DM-17) 抗体还可用于免疫沉淀。
生化/生理作用
在核蛋白和细胞质蛋白的翻译后修饰过程中,OGT(O-连接的 N-乙酰氨基葡萄糖 (OGlcNAc)转移酶)负责将单个N-乙酰氨基葡萄糖 (GlcNAc) 部分通过O-连接添加到 Ser 和 Thr 残基上。因此,它通过调节多种蛋白质的活性、稳定性、定位和相互作用,间接参与细胞内信号传导。它能蛋白水解裂解负责 HSV 立即早期基因反式激活的 HCF-1(宿主细胞因子 1)转录调节因子,从而促进单纯疱疹病毒 (HSV) 复制。在特发性肺动脉高压 (IPAH) 中,该蛋白负责改变肺动脉平滑肌细胞 (PASMC) 的糖基化和增殖。
细胞内蛋白质的O-GlcNAc 酰化可以发生在磷酸化位点,并且与基因转录、糖尿病和神经过程的调节相关。核细胞质蛋白的O-GlcNAc修饰可作为胰岛素信号转导的负反馈系统。(3,4) 目前普遍公认的观点是,O-GlcNAc转移酶对丝氨酸和苏氨酸残基的修饰通过控制 RNA 聚合酶 II 延伸或靶向启动子转录因子控制延伸,从而参与转录控制。越来越多的证据表明O-GlcNAc参与抑制转录。还有证据显示,OGT 可与阻遏物 Sin3A 结合,从而与组蛋白脱乙酰酶复合物相互作用。添加O-GlcNAc 修饰转录因子和 RNA 聚合酶 II 后,这种相互作用会导致转录抑制。值得注意的是, O-GlcNAc修饰以不依赖泛素的方式可逆地抑制蛋白酶体功能。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲盐水 (pH 7.4) 和 15 mM 叠氮化钠溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Karim Rafie et al.
Open biology, 7(6) (2017-07-01)
O-linked
Ten-eleven translocation 1 (Tet1) is regulated by O-GlcNAc transferase (Ogt) for target gene repression in mouse embryonic stem cells
Shi F, et al.
Test, jbc-M113 (2013)
Protein O-GlcNAcylation in diabetes and diabetic complications
Ma J and Hart GW
Expert Review of Proteomics, 10(4), 365-380 (2013)
O-GlcNAc modification is an endogenous inhibitor of the proteasome
Zhang F, et al.
Cell, 115(6), 715-725 (2003)
Diverse regulation of protein function by O-GlcNAc: a nuclear and cytoplasmic carbohydrate post-translational modification
Vosseller K, et al.
Current Opinion in Chemical Biology, 6(6), 851-857 (2002)