主要文件
SAB3700018
Sigma-Aldrich
抗 牛 IgG (Fc 特定) 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
bovine
濃度
1.8 mg/mL
技術
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
相关类别
一般說明
免疫球蛋白G(IgG)是免疫球蛋白家族的成员,是一种广泛表达的血清抗体。它由γ恒定 (C) 区的重链组成。IgG的单体150kDa结构构成两条相同的重链和两条相同的轻链。IgG 的一级结构还包含连接两条重链、连接重链和轻链、并位于链内的二硫键。IgG 可进一步分为四种亚型,即IgG1、IgG2、IgG3 和 IgG4,而这四种亚型所含的不同重链分别称为 γ1、 γ2、 γ3 和 γ4。使用木瓜蛋白酶的有限消化将抗体切割成三个片段,其中两个片段相同,并具有抗原结合活性。第三个片段不具有抗原结合活性,被称为可结晶片段(Fc)。它与细胞和效应分子相互作用。Fc片段含有抗体分子的CH2和CH3结构域。母体IgG是唯一能通过胎盘转运至胎儿的抗体。它对婴儿进行被动免疫。
特異性
本产品采用单特异性抗血清,通过免疫亲和色谱法制备,使用牛IgG偶联琼脂糖珠,然后进行固相吸附,以去除任何不希望的反应。通过免疫电泳测定产生针对抗兔血清、牛IgG、牛IgG F(c)和牛血清的单一沉淀弧。没有观察到针对牛IgG F(ab′)2的反应。
免疫原
牛IgG F(c)片段
應用
兔中产生的抗牛IgG(Fc特异性)抗体可用于蛋白印迹分析。
物理性質
抗体类型:IgG
外觀
以0.02 M磷酸钾、0.15 M氯化钠(pH 7.2)溶液供应
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Janeway CR
Immunobiology (2001)
Huihui Du et al.
Molecular medicine reports, 16(4), 4627-4633 (2017-08-10)
Pasteurella multocida is an important pathogen that leads to a range of diseases that have severe economic consequences on cattle production. In order to develop an effective cross‑protective component vaccine, an immunoproteomics approach was used to analyze outer membrane proteins
Two novel cross?protective antigens for bovine Pasteurella multocida
Huihui DU
Molecular Medicine Reports, 16(4), 4627-4633 (2017)
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus.
Simister NE and Story CM
Journal of Reproductive Immunology, 37(1), 1-23 (1997)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96(1), 1-26 (2007)