Merck
S7388
Sigma-Aldrich
N-琥珀酰-丙酰氨-丙酰氨-脯酰氨-苯丙氨酸对硝基酰苯胺
别名:
N-琥珀酰-L-丙酰氨-L-丙酰氨-L-脯酰氨-L-苯丙氨酸-4-硝基酰苯胺, N-琥珀酰-丙酰氨-丙酰氨-脯酰氨-苯丙氨酸对硝基酰苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H36N6O9
CAS号:
分子量:
624.64
Beilstein:
4289896
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
品質等級
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@]1(CCCN1C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-23(17-20-7-4-3-5-8-20)28(41)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,42)(H,38,39)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
InChI 密鑰
LKDMKWNDBAVNQZ-WJNSRDFLSA-N
基因資訊
human ... FKBP10(60681)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA
應用
N-琥珀酰-丙酰氨-丙酰氨-脯酰氨-苯丙氨酸对硝基酰苯胺已被用于:
  • 作为骨髓裂解物的组织蛋白酶G测定的底物。
  • 丝氨酸蛋白酶枯草溶菌素(SC)的蛋白水解活性测定。
  • 作为蛋白酶测定中中性粒细胞弹性蛋白酶、胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶的底物。
N-琥珀酰-丙酰氨-丙酰氨-脯酰氨-苯丙氨酸对硝基酰苯胺已被用作检测胰凝乳蛋白酶活性的底物。
生化/生理作用
N-琥珀酰-丙酰氨-丙酰氨-脯酰氨-苯丙氨酸对硝基酰苯胺是枯草杆菌蛋白酶和蛋白酶的底物。
基底
N-琥珀酰-丙酰氨-丙酰氨-脯酰氨-苯丙氨酸对硝基酰苯胺是胰凝乳蛋白酶、人白细胞组织蛋白酶G和肽基脯氨酰异构酶的比色底物。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Stereochemical basis for the anti-chlamydial activity of the phosphonate protease inhibitor JO146
Agbowuro AA, et al.
Tetrahedron, 74(12), 1184-1190 (2018)
Improved Enantioselectivity of Subtilisin Carlsberg towards Secondary Alcohols by Protein Engineering
Dorau R, et al.
Chembiochem, 19(4), 338-346 (2018)
Zinc oxide-montmorillonite hybrid influences diarrhea, intestinal mucosal integrity, and digestive enzyme activity in weaned pigs.
Hu C
Biological trace element research, 149(2), 190-196 (2012)
Fisher, G., et al.
Biomedica Biochimica Acta, 43, 1110-1110 (1984)
Jolanda Neef et al.
Microbial cell factories, 16(1), 57-57 (2017-04-06)
The microbial cell factory Bacillus subtilis is a popular industrial platform for high-level production of secreted technical enzymes. Nonetheless, the effective secretion of particular heterologous enzymes remains challenging. Over the past decades various studies have tackled this problem, and major
商品
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.