主要文件
RAB0069
Sigma-Aldrich
小鼠TECK / CCL25 ELISA试剂盒
for serum, plasma and cell culture supernatant
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
mouse
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸入
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 20.5-2000 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... Ccl25(20300)
一般說明
小鼠TECK ELISA(酶联免疫吸附试验)试剂盒是一种体外酶联免疫吸附试验,用于定量测定血清、血浆、细胞培养上清液和尿液中的小鼠TECK。
免疫原
重组小鼠TECK
應用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
请参考附带的一般ELISA试剂盒操作程序(夹心、竞争性 & 间接ELISA)
其他說明
本产品提供样本检验报告。
请在批号对应的文本框中输入样品 一词。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)化学品安全说明书
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)