主要文件
1.05833
Supelco
氯化镁 六水合物
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
Magnesium dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MgCl2 · 6H2O
CAS号:
分子量:
203.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
232-094-6
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
99.0-102.0% (complexometric)
形狀
solid
效力
8100 mg/kg LD50, oral (Rat)
成份
Water, 51-55%
雜質
≤0.005% Insoluble matter
pH值
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
負離子痕跡
bromide (Br-): ≤0.05%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Al: ≤0.0002%
As: ≤0.0002%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.001%
Mn: ≤5 ppm
N: ≤0.0002%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Preparation and optimization of a drug delivery system based on berberine chloride-immobilized MgAl hydrotalcite.: 本研究利用固定有氯化小檗碱固定的MgAl 水滑石来制备和优化药物输送系统。六水氯化镁参与水滑石合成,而水滑石在氯化小檗碱的稳定和控制释放中起着至关重要的作用。本研究深入探索了六水氯化镁在开发先进药物输送系统中的潜在应用,彰显了其在药物制剂中的重要价值(Djebbi et al., 2016)。
聯結
替代:MX0045; MX0045-1; MX0045-2; MX0045-4; MX0045-20
分析報告
含量测定(配位滴定):99.0 - 101.0 %
鉴别:符合
溶液外观:通过测试
不溶物质: ≤ 0.005 %
pH值(5 %;水):5.0-6.5
酸碱度:通过测试
溴化物(Br): ≤ 0.05 %
硝酸盐(NO₃): ≤ 0.001 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 5 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
总氮(N): ≤ 0.0002 %
重金属(ACS): ≤ 5 ppm
重金属(以 Pb 计): ≤ 0.0005 %
Al(铝): ≤ 0.0002 %
As(砷): ≤ 0.0002 %
Ba(钡): ≤ 0.002 %
Ca(钙): ≤ 0.003 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 5 ppm
K(钾): ≤ 0.001 %
Mn(锰): ≤ 5 ppm
Na(钠): ≤ 0.001 %
NH₄(铵): ≤ 0.002 %
Pb(铅): ≤ 0.0005 %
Sr(锶): ≤ 0.005 %
水:51.0-55.0 %
符合ACS, ISO, Reag. Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
商品
A new HPTLC method to detect adulteration of essential oils is presented along with a range of newly added essential oil reference materials for authenticity analysis.
A new HPTLC method to detect adulteration of essential oils is presented along with a range of newly added essential oil reference materials for authenticity analysis.