主要文件
442611-M
Millipore
氯化镁六水合物,分子生物学级
别名:
氯化镁 六水合物, MgCl₂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MgCl2 · 6H2O
CAS号:
分子量:
203.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.25
化驗:
≥99% (complexometric)
等級:
Molecular Biology
形狀:
crystalline solid
溶解度:
water: 20 mg/mL
等級
Molecular Biology
品質等級
化驗
≥99% (complexometric)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解度
water: 20 mg/mL
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
異物活動
DNases, proteases, RNases, none detected
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
最适pH值为5.0-6.5。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在复溶后存放于室温(20°C)。储备液可在室温最长稳定6个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1