等級
ACS reagent
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 5662
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解度
water: 1.5 g/mL
正離子痕跡
heavy metals: <0.0005%
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
ACS reagent grade.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1