Merck
RAB0197
Sigma-Aldrich
人铁蛋白ELISA试剂盒
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
别名:
FTH, Ferritin H subunit, Ferritin heavy chain
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
human
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸入
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 600 pg/mL
standard curve range: 0.81-200 ng/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... FTH1(2495)
一般說明
人铁蛋白 ELISA(酶联免疫吸附测定)试剂盒是一种体外酶联免疫吸附测定法,用于定量测定人血清、血浆、细胞培养物上清液和尿液中的铁蛋白。
铁蛋白是一种 450 kDa 的杂聚物球状蛋白,位于细胞核、线粒体和细胞质。铁蛋白是一种细胞内蛋白质,含有 24 个亚基(重链和轻链)。
免疫原
重组人铁蛋白
應用
人铁蛋白 ELISA 试剂盒 已用于测量依次用脂多糖(LPS) 和 LLOMe(溶酶体裂解剂)处理的 THP-1(tamm-horsfall 蛋白 1)细胞上清液中分泌的铁蛋白。
人铁蛋白ELISA试剂盒已用于估计细胞悬浮液中铁蛋白的含量。
仅供研究使用。不用于诊断操作。
请参阅随附常规ELISA试剂盒 操作步骤(夹心式、竞争性 & 间接ELISA)
生化/生理作用
铁蛋白/铁蛋白重链 1 (FTH1) 是一种细胞质蛋白。它可充当运送到自噬体的载体进行降解。FTH1 通过以无毒且易得的形式储存细胞内铁来维持细胞的氧化还原状态。它在各种生理和病理条件下(例如细胞凋亡、炎症、血管保护和神经退行性变)充当关键的抗氧化分子。FTH1 单独或与铁蛋白轻链一起参与癌细胞、干细胞、成纤维细胞和树突状细胞的检测。
铁蛋白介导铁代谢并在氧化还原稳态中起关键作用。铁蛋白具有亚铁氧化酶活性并维持铁的无毒形式。铁蛋白可作为一种储铁蛋白,并储存过量的细胞内铁,这些铁不用于亚铁血红素的产生。此外,铁蛋白在降解时释放铁。
其他說明
本产品提供样本检验报告。
请在批号对应的文本框中输入样品 一词。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)化学品安全说明书
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Epithelial-to-mesenchymal transition in FHC-silenced cells: the role of CXCR4/CXCL12 axis.
Aversa I, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 36(1), 104-104 (2017)
In Vivo magnetic resonance imaging of xenografted tumors using FTH1 reporter gene expression controlled by a tet-on switch
He X, et al.
Oncotarget, 7(48), 78591-78591 (2016)
shRNA targeting of ferritin heavy chain activates H19/miR-675 axis in K562 cells.
Di Sanzo M, et al.
Gene, 657, 92-99 (2018)
Dedicated SNAREs and specialized TRIM cargo receptors mediate secretory autophagy.
Kimura T, et al.
The Embo Journal, e201695081-e201695081 (2016)
Nishant Kumar Ojha et al.
Molecular and cellular biochemistry, 417(1-2), 75-85 (2016-05-14)
Hepatitis E Virus (HEV) is the major causative agent of acute hepatitis in developing countries. Its genome has three open reading frames (ORFs)-called as ORF1, ORF2, and ORF3. ORF1 encodes nonstructural polyprotein having multiple domains, namely: Methyltransferase, Y domain, Protease