Merck
R4642
Sigma-Aldrich
核糖核酸酶A 来源于牛胰腺
(Solution of 50% glycerol, 10mM Tris-HCL pH 8.0)
别名:
RNAsea, RNase A, 核糖核酸 3′-嘧啶寡核苷酸水解酶, 核糖核酸酶 I, 胰核糖核酸酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.53
生物源
bovine pancreas
品質等級
等級
for molecular biology
形狀
(Solution of 50% glycerol, 10mM Tris-HCL pH 8.0)
分子量
13.7 kDa
~13,700
濃度
20-40 mg/mL
適合性
suitable for
異物活動
Endonuclease and exonuclease, none detected
NICKase and DNase, none detected
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
RNA 酶 A 是一种内切核糖核酸酶,攻击嘧啶核苷酸的 3'OH磷酸。切割 pG-pG-pC-pA-pG 的序列,得到 pG-pG-pCp 和 A-pG。单链 RNA 表现出最高的活性。
RNase A(核糖核酸酶A)是一种内切核糖核酸酶,在嘧啶核苷酸后裂解单链RNA的磷酸二酯键。它可切割3′磷酸基末端(例如,pG-pG-pC-pA-pG将切割为pG-pG-pCp 和A-pG)。对单链RNA表现出最高活性。RNase A是含有四个二硫键的单链多肽。它与RNase B不同,并非糖蛋白。核糖核酸酶不会水解DNA,因为DNA缺乏形成环状中间体所必需的2′-OH基团。RNase A还可以水解蛋白质样品中的RNA。RNase A可被His12和His119的烷基化抑制并被钾盐和钠盐活化。RNAse在重金属离子存在时受到抑制。此外,RNase也被DNA竞争性抑制。
應用
  • RNase A用于去除DNA质粒和基因组DNA制品和蛋白质样品中的RNA。
  • RNase A还用于RNA序列分析和保护测定。
  • RNase A已用作计算辅助药物设计的工具。
  • RNase A为RNA序列分析提供支持。
  • RNase A水解蛋白质样品中的RNA。
  • RNase A为DNA纯化提供支持。
适用于:
  • RNA 酶保护实验
  • 去除非特异性结合的 RNA
  • RNA 序列分析
  • 水解蛋白质样品中含有的 RNA
  • 质粒 DNA 纯化
特點和優勢
我们高度稳定的核糖核酸酶A——RNase A,适合于RNA去除、RNA测序和DNA纯化。
成分
RNA 酶 A 以含有 10mM Tris-HCl 的 50% 甘油的溶液(pH8.0)形式提供。
單位定義
RNA 酶 A 的一个主要应用是从质粒 DNA 制品中去除 RNA。对于该应用,使用不含 DNA 酶的 RNA 酶 A,终浓度为 10ug/mL。
该 RNase A 产物的原液不需要灭活残留的 DNA 酶,可能导致 RNA 酶沉淀和酶活性丧失。如果 RNA 酶 A 溶液在中性 pH 下加热,则会发生沉淀。当在较低 pH 下加热时,由于存在蛋白质杂质,可能发生一些沉淀。
分析報告
蛋白测定方法:E.
其他說明
RNA 酶 A 的激活剂包括钾盐和钠盐。 RNA 酶 A 可被 His12 或 His119 的烷基化抑制。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
查看所有结果
实验方案
本方案描述了使用GenElute植物基因组DNA Miniprep试剂盒,从多种植物中分离纯DNA的简单、便捷操作步骤。
This protocol describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit.
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.