Merck
Q3251
Sigma-Aldrich
喹吖因 二盐酸盐
≥90% (TLC), powder, MAO-A/B inhibitor
别名:
6-氯-9-(4-二乙氨基-1-甲基丁氨基)-2-甲氧基吖啶 二盐酸盐, 米帕林 二盐酸盐, 阿的平 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H30ClN3O · 2HCl
CAS号:
分子量:
472.88
Beilstein:
4834013
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
产品名称
喹吖因 二盐酸盐, ≥90%
生物源
synthetic
化驗
≥90%
形狀
powder
mp
257 °C
溶解度
H2O: soluble, clear to hazy
起源
Bayer
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H
InChI 密鑰
UDKVBVICMUEIKS-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
阿的平是吖啶衍生物,是一种强效抗疟药。
應用
二盐酸奎纳克林已用于:
  • 在荧光显微镜下研究其在小鼠肺切片中的摄取和蓄积
  • 在间充质干细胞 (MSCs) ATP 囊泡染色中的应用
  • 在摄取-释放试验中用于表征血小板致密颗粒功能性
生化/生理作用
阿的平具有驱虫作用,用于女性绝育。用于治疗系统性红斑狼疮及风湿性疾病。除疟疾外,阿的平对治疗贾第虫和绦虫感染有效。除抑制单胺氧化酶外,还能抑制烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 (NADPH) 氧化酶活性。
非选择性 MAO-A/B 抑制剂。
特點和優勢
该化合物由 Bayer 开发。如需浏览其他制药公司开发的化合物和批准的药物/候选药物列表,请点击此处
儲存和穩定性
Stock solutions are stable for up to 60 h at 20°C.
其他說明
This product is not assigned an expiration date or recommended retest date.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
The role of monoamine metabolism in oxidative glutamate toxicity
Maher P and Davis JB
The Journal of Neuroscience, 16(20), 6394-6401 (1996)
Quinacrine sterilization (QS): time for reconsideration
Lippes J
Contraception, 92(2), 91-95 (2015)
Mechanically induced chromatin condensation requires cellular contractility in mesenchymal stem cells
Heo SJ, et al.
Biophysical Journal, 111(4), 864-874 (2016)
Genotoxic potential of some commonly used antimalarials: A review
Sahu Rand Kashyap P
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 3(6), 1569-1569 (2012)
Denise De Zanet et al.
PloS one, 12(9), e0184941-e0184941 (2017-09-19)
A new biosensor for the real-time analysis of thrombus formation is reported. The fast and accurate monitoring of the individual thrombotic risk represents a challenge in cardiovascular diagnostics and in treatment of hemostatic diseases. Thrombus volume, as representative index of