Merck
P7859
Sigma-Aldrich
Potter-Elvehjem PTFE 研杵和玻璃管
working volume 8 mL
别名:
886000-0022, PTFE Pestle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
glass
特點
autoclavable
包裝
pack of 1 ea
管總長度 × 外徑
150 mm × 19 mm
有效容積
8 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
全玻璃构造,但配有 一个 PTFE 研杵和一个未研磨试管。研杵底部呈圆形。在圆形剖面上,样品逐渐磨细。样品在压力作用下通过圆柱段产生匀浆。推荐用于软组织。
研杵和玻璃管之间的间隙为 0.004 英寸至 0.006 英寸。
特點和優勢
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Sizes 21 to 24 have radial serrations on the lower portion of the pestle to deliver the homogenate into the cylindrical portion of the tube• With PTFE pestle for application with softer tissues• Ungrounded tube• Replacement components are available and completely interchangeable• Clearance between pestles and tubes is 0.004 " to 0.006 "
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)