形狀
aqueous suspension
品質等級
濃度
~2.5% (γ-irradiated Pimaricin)
溶解度
DMSO: soluble
密度
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
抗生素活性譜
fungi
yeast
作用方式
cell membrane | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]12C[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]3O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C[C@@H](C)OC(=O)\C=C\[C@@]4([H])O[C@]4([H])C[C@H](O)C[C@](O)(C[C@H](O)[C@H]1C(O)=O)O2
InChI
1S/C33H47NO13/c1-18-10-8-6-4-3-5-7-9-11-21(45-32-30(39)28(34)29(38)19(2)44-32)15-25-27(31(40)41)22(36)17-33(42,47-25)16-20(35)14-24-23(46-24)12-13-26(37)43-18/h3-9,11-13,18-25,27-30,32,35-36,38-39,42H,10,14-17,34H2,1-2H3,(H,40,41)/b4-3+,7-5+,8-6+,11-9+,13-12+/t18-,19-,20+,21+,22+,23-,24-,25+,27-,28+,29-,30+,32+,33-/m1/s1
InChI 密鑰
NCXMLFZGDNKEPB-FFPOYIOWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
匹马菌素是一种多烯类抗真菌抗生素,由南非彼得马里茨堡附近土壤中的纳塔尔链霉菌产生。1 匹马菌素具有与制霉菌素相似的抗菌活性。此外,它对阴道毛滴虫有活性。 匹马菌素用于治疗念珠菌病、滴虫病、真菌性角膜炎和曲霉病。 在一些国家它也被用作食品添加剂。一些研究表明它可以减少与屋尘螨相关的霉菌数量。2
應用
生化/生理作用
準備報告
该产品和任何水性稀释液将是悬浮液,不应无菌过滤。
儲存和穩定性
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves