产品名称
(±)-普萘洛尔 盐酸盐, ≥99% (TLC), powder
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
顏色
white
溶解度
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: <14.5 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
起源
AstraZeneca
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 确定植物神经系统是否介导大鼠皮肤微循环的促进作用
- 用作非选择性β-受体阻断剂,以减少心律失常事件
- 研究其对小鼠氧致视网膜病变的作用
生化/生理作用
特點和優勢
注意
應用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFCapplication for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门