Merck
N9150
Sigma-Aldrich
Nystatin
ready made solution, suitable for cell culture
别名:
制霉菌素即用型溶液, 制霉素, 制霉菌素
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.76
产品名称
制霉菌素即用型溶液, suitable for cell culture
生物源
Streptomyces noursei
形狀
solution
技術
cell culture | mammalian: suitable
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]([C@H](C)[C@H](C)O1)[C@@H](C)/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](O)(O3)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI 密鑰
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
制霉菌素是一种抑制真菌和杀真菌的多烯抗生素。它与麦角甾醇结合,可增加敏感真菌的细胞膜通透性。制霉菌素主要对念珠菌属有临床活性。然而,据报道它对抗曲霉菌、球孢子菌、新型隐球菌、荚膜组织胞浆菌、芽孢杆菌和其他酵母和真菌也有效。制霉菌素也被用于通过酵母中的阴性选择来富集突变体。据报道,制霉菌素对酿酒酵母的最小抑制浓度(MIC)为 3μg/ml,而对于白色念珠菌的临床分离株,最小抑制浓度为 4-16μg/ml。
生化/生理作用
作用机制:制霉菌素通过与真菌细胞膜中的麦角甾醇结合,增加膜的渗透性和产生基于制霉菌素/麦角甾醇的离子通道起作用。 它还可作为脂筏抑制剂和膜相关胆固醇。
抗菌谱:制霉菌素可对抗真菌、酵母和霉菌。
特點和優勢
  • 制霉菌素预制溶液是制霉菌素的完全溶解制剂,根据 USP 标准,其效力为 8000-13000 单位/ml。
  • 即用型制霉菌素溶液是0.2μm过滤,内毒素。
  • 即用型制霉菌素溶液的建议工作浓度为30单位/ml。
  • 该即用型溶液是光敏的。建议将溶液储存在黑暗中。
  • 建议避免反复冻融本产品。因此,建议等分试样,并储存在 -20°C。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Polyene toxicity in renal medulla: injury mediated by transport activity
Brezis, M., et al.
Science, 224, 66-68 (1984)
Martindale The Extra Pharmacopoeia
Reynolds, J. E. F.
Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 432-433 null
Antifungal drug susceptibility of Candida albicans
Bii CC, Ouko TT, Amukoye E, Githinji LW
East African Medical Journal, 79(3), 143-145 (2002)
Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al.
Infectious Diseases, 62, el-50 (2016)
Polyene macrolide derivatives. III
Bonner, D. P., Mechlinski, W., and Schaffner, C. P.
The Journal of Antibiotics, 25 (4), 261-262 (1972)