Merck
M6756
Sigma-Aldrich
微过氧化物酶 (MP-11) 钠盐
≥85% (HPLC)
别名:
Microperoxidase-11, heme undecapeptide of cytochrome c
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C84H116FeN20O21S2
分子量:
1861.92
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
品質等級
化驗
≥85% (HPLC)
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
應用
微过氧化物酶 (MP-11) 已在某项研究中用于通过使用多壁碳纳米管(MWNT)的循环伏安法评估其电化学。此外,它还在某项研究中被用作研究电化学免疫传感的标记。
生化/生理作用
低浓度的醇溶剂可促进微过氧化物酶-11将甲基苯基硫醚氧化为甲基苯基亚砜,但高浓度的溶剂则会起到抑制作用。
其他說明
建议的结构是细胞色素 c分子的血红素部分,仍然附着氨基酸11-21。
準備報告
通过酶降解马心脏细胞色素 c 制备。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Different strategies to develop an electrochemical thrombin aptasensor.
Mir, M., et al
Electrochemical Communications, 8(3), 505-511 (2006)
Amperometric immunosensing using microperoxidaseMP-11 antibody conjugates
Padeste, C., et al.
Analytica Chimica Acta, 374, 167-176 (1998)
Peroxidative activity of hemepeptides from horse heart cytochrome c.
A T Tu et al.
Experientia, 24(3), 219-221 (1968-03-15)
Direct electrochemistry of microperoxidase11 using carbon nanotube modified electrodes
Wang, M., et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry (Lausanne Switzerland), 578, 121-127 (2005)
A heme-peptide as an ultrastructural tracer.
N Feder
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 18(12), 911-913 (1970-12-01)