产品名称
L-胱氨酸 二盐酸盐, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0% dry basis
生物源
non-animal source
品質等級
產品線
BioReagent
化驗
≥98.0% dry basis
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D -174 to -164 °, c = 2 in 1 M HCl
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
顏色
white to off-white
mp
≥211.36 °C
溶解度
2 M HCl: 50 mg/mL
正離子痕跡
As: ≤2 ppm
Fe: ≤30 ppm
NH4+: ≤0.03%
heavy metals: ≤10 ppm
官能基
carboxylic acid
thiol
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
InChI 密鑰
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为代谢组学中研究同位炔丙基甘氨酸更新的补充
- 作为蛋白质合成的补充,用于细胞生物学和干细胞研究
- 用于探讨半胱氨酸和 GSH 水平对脂质过氧化和细胞铁死亡的影响
生化/生理作用
特點和優勢
- 适合多种研究应用的高质量化合物
- 适用于哺乳动物细胞培养
- 非动物来源
- 经过测试,确定内毒素
注意
同類產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1