Merck
M5199
Sigma-Aldrich
米屈肼(二水合物) 二水合物
≥98% (HPLC), powder
别名:
MET 88, 米屈肼
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14N2O2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
182.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to off-white
溶解度
H2O: >40 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)NCCC([O-])=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
PVBQYTCFVWZSJK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
米曲肼二水合物已作为抗缺血剂,用于评估其对鸡胚胎缺血再灌注 (I/R) 的保护作用。
生化/生理作用
米曲肼具有抗缺血活性,并显示出对脑和心脏缺血性疾病的治疗作用。
米曲肼是γ-丁甜菜碱羟化酶(BBOX)的一种抑制剂。
米曲肼是肉碱合成中的关键酶γ-丁甜菜碱羟化酶(BBOX)的一种抑制剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Sylwia Magiera et al.
Journal of AOAC International, 97(6), 1526-1537 (2015-01-30)
A rapid and sensitive ultra-HPLC/MSIMS (UHPLC/MSIMS) assay method for the simultaneous determination in human urine of 22 drugs belonging to different pharmaceutical groups was developed. The drugs were extracted from urine samples and then separated on a Zorbax Rapid Resolution