Merck
HPA000982
Sigma-Aldrich
抗-STAT1 兔抗
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-信号传导及转录激活蛋白1-α/β 兔抗, 抗-转录因子ISGF-3组分p91/p84 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human, rat, mouse
加強驗證
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
LLRFSESSREGAITFTWVERSQNGGEPDFHAVEPYTKKELSAVTFPDIIRNYKVMAAENIPENPLKYLYPNIDKDHAFGKYYSRPKEAPEPMELDGPKGTGYIKTELISVSEVHPSRLQTTDNLLPMSPEEFDEVSRIVGSVE
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... STAT1(6772)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
STAT1(信号传导及转录激活蛋白1)是STAT家族的创始成员,人体内含有7种STAT蛋白。含有SH2(Src同源2)结构域,活化后形成同源二聚体。该基因位于人染色体2q32.2-q32.3上。
免疫原
信号转导和转录活化因子1-α/β重组蛋白抗原表位标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
STAT1(信号传导及转录激活蛋白1)可在I型、II型或III型干扰素的信号刺激下参与基因上调。STAT1可作为恢复细胞凋亡机制和化疗敏感度的治疗靶点。P-STAT1可作为晚期肾细胞癌的干扰素(IFN)反应指标。其基因突变会造成致命的病毒感染(完全STAT1缺陷),与早死有关。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST78216
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Theresa Riebeling et al.
BMC biochemistry, 15, 28-28 (2014-12-21)
A shift between two dimer conformations has been proposed for the transcription factor STAT1 (signal transducer and activator of transcription 1) which links DNA binding of the parallel dimer to tyrosine dephosphorylation of the antiparallel dimer as two consecutive and
Nigel Sharfe et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 133(3), 807-817 (2013-11-19)
Mutations in the gene for the signal transducer and activator of transcription 1, STAT1, have been shown to be associated with death at an early age due to overwhelming viral infection (complete STAT1 deficiency) or, more commonly, selective deficiencies to
Elisa Espinet et al.
Cancer discovery, 11(3), 638-659 (2020-10-17)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is characterized by extensive desmoplasia, which challenges the molecular analyses of bulk tumor samples. Here we FACS-purified epithelial cells from human PDAC and normal pancreas and derived their genome-wide transcriptome and DNA methylome landscapes. Clustering based
Aya Kawasaki et al.
Arthritis research & therapy, 10(5), R113-R113 (2008-09-23)
Recent studies identified STAT4 (signal transducers and activators of transcription-4) as a susceptibility gene for systemic lupus erythematosus (SLE). STAT1 is encoded adjacently to STAT4 on 2q32.2-q32.3, upregulated in peripheral blood mononuclear cells from SLE patients, and functionally relevant to
Wei Li et al.
Molecular medicine reports, 9(5), 1929-1934 (2014-03-15)
The present study aimed to evaluate the expression status of Janus kinase (JAK)-Signal Transducer and Activator of Transcription (STAT) in renal cell carcinoma and benign renal tissue, and identify a potential biomarker for interferon (IFN) response prediction. A total of