Merck
所有图片(14)
主要文件
ZRB1611
Sigma-Aldrich
抗-STX17抗体,克隆1B3 ZooMAb®免单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
突触融合蛋白17
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1B3, recombinant monoclonal
描述
recombinant, expressed in HEK 293 cells
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 33.4 kDa
observed mol wt ~38 kDa
純化經由
using Protein A
物種活性
mouse, human
物種活性(以同源性預測)
monkey, bovine
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
表位序列
N-terminal cytoplasmic domain
Protein ID登錄號
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
ZooMAb®抗体代表了完全新一代的重组单克隆抗体。每种ZooMAb®抗体的制造均是使用我们专有的重组表达系统、纯化至均一并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb®抗体能够可靠的获得,并在需要时随时可以发货。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆1B3是一种ZooMAb®兔重组单克隆抗体,可特异性检测突触融合蛋白17(STX17)。它靶向胞质结构域N末端的20个氨基酸之内的表位。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于人突触融合蛋白17(STX17)的N端胞质结构域的20个氨基酸。
應用
质量控制测试
通过蛋白质印迹在A431细胞裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:1,000稀释度在A431细胞裂解物中检测到STX17。
测试应用
蛋白质印迹分析:代表批次的1:1,000稀释度在小鼠睾丸组织HepG2细胞中以及C2C12中的裂解物中检测到STX17。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表批次的1:100稀释度在人体肾脏组织切片中检测到STX17。
免疫细胞化学分析:代表批次1:100的稀释液在A431和HeLa细胞中检测到STX17。
注:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
標靶描述
突触融合蛋白-17(UniProt:P56962;又称STX17)由人的STX17基因(基因ID:55014)编码。STX17是一种多通道膜蛋白,具有两个胞质结构域(aa 2-228和276-302)、两个螺旋结构域(aa 229-249和255-275)和一个腔结构域(aa 250-254)。 STX17是一种自噬体可溶N-乙马来酰亚胺敏感因子附着蛋白受体(SNARE),具有由两个跨膜结构域介导的发夹型结构,且每个结构域都含有甘氨酸拉链基序。该结构有助于其特异定位于完成自噬体。甘氨酸拉链基序上甘氨酸残基突变会影响其对自噬体的定位。尽管研究表明STX17在养分充足的条件下定位至内质网和线粒体,但在饥饿条件下会转位至自噬体。据报道,它与饥饿时吸收自噬体的SNAP29以及溶酶体SNARE VAMP8相互作用。 SNAP29或VAMP8的耗尽可阻断自噬流。STX17也在早期分泌途径中发挥作用,可维持内质网-高尔基中间室的结构并调节二者之间的传输。通过我们的专有技术生成的ZooMAb®重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。(参考文献:Viret, C., and Faure, M. (2019).Trends Cell Biol. 29(11); 1-3; Itakura, E., et al. (2012).Cell.151(6); 1256-1269).
外觀
纯化重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,正常外观为粗糙或半透明的树脂。ZooMAb配方中的PBS/海藻糖组分可在冻干后呈现半固态(珠状凝胶)的外观。这属于正常现象。请遵循数据表中建议的重组程序溶解半固态珠状态凝胶材料。全功能测试表明,所生成的抗体溶液性状稳定、功能完备。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
每瓶25 μL复溶后浓度为300 μg/mL。请参考有关每种应用和样品类型的建议起始稀释度和/或滴定度的指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)