产品名称
毛喉素, from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder
生物源
Coleus forskohlii
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES 字串
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI 密鑰
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
基因資訊
human ... OPRK1(4986) , SLC2A10(81031) , TNF(7124)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 诱导原代肝细胞中的mRNA表达。
- 作为原代人肝细胞中的脱脂药物。
- 作为培养基补充剂诱导脂肪来源干细胞(ASC)的分化。
- 囊性纤维化跨膜传导调节因子(CFTR)基因的激活。
- 促进人诱导多能干细胞(hiPSC)分化为内皮细胞。
- 在患有和不患囊性纤维化个体来源的分化呼吸道上皮细胞中,刺激囊性纤维化跨膜传导调节因子(CFTR)介导的氯离子分泌。
生化/生理作用
特點和優勢
準備報告
儲存和穩定性
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.
实验方案
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.