F1308
福辛普利 钠
≥98% (HPLC), powder
别名:
(2S,4S)-4-Cyclohexyl-1-(2-{[2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl}acetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, Acecor, Eosinopril, Fosinopril, Monopril, SQ 28555, Secorvas, Staril
About This Item
推荐产品
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to off-white
溶解度
H2O: >20 mg/mL
起源
Bristol-Myers Squibb
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C([O-])[C@H]1N(C(CP(CCCCC2=CC=CC=C2)(O[C@@H](C(C)C)OC(CC)=O)=O)=O)C[C@H](C3CCCCC3)C1.[Na+]
InChI
1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30+,39?;/m1./s1
InChI 密鑰
TVTJZMHAIQQZTL-TXDYNIFHSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3