主要文件
EP5427726004
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 15 mL Falcon for F-35-6-30, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
holds 1 x 15 mL Falcon for F-35-6-30
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5427726004
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
EP5427726004-2EA4022536220154