Merck
D2157
Sigma-Aldrich
1,3-二棕榈酰-2-油酰甘油
≥99%
别名:
1,3-二十六烷酰基-2-(顺式-9-十八烯酰基)甘油
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C53H100O6
CAS号:
分子量:
833.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
powder
官能基
ester
脂質類型
neutral glycerides
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25-
InChI 密鑰
FDCOHGHEADZEGF-QPLCGJKRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 氧化脂组学在模拟油炸条件下展示植物油中四种典型甘油三酯的非挥发性衍生物:该研究强调了1,3-双棕榈酰-2-油基甘油对了解高温条件下甘油三酯的氧化稳定性和分解产物的关键作用,与食品科学和脂质组学相关(Hu et al., 2023)。
  • 在C57BL/6小鼠中,TAG sn- 1,3处的硬脂酸比棕榈酸和油酸更有效地限制脂肪沉积;该研究在实验模型中考察了特定甘油三酯构型(包括1,3-双棕榈酰-2-油基甘油)对脂质代谢和脂肪积累的影响,这对于理解脂质相关疾病和开发基于脂质的治疗方法至关重要(Gouk et al., 2014)。
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)