主要文件
A9935
Sigma-Aldrich
抗-人 IgM (μ-链特异性)−琼脂糖 山羊抗
affinity isolated antibody, PBS suspension
别名:
Anti Human IgM Antibody - Anti-Human IgM (μ-chain specific)-Agarose antibody produced in goat, Anti Human Igm Antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
agarose conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
PBS suspension
技術
Ouchterlony double diffusion: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
容量
2-3 mg/mL, resin binding capacity (human IgM)
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
IgM是一种脊椎动物中高度保守的抗体,在免疫应答过程中早期表达。它以五聚体形式存在,并由腹膜B细胞分泌。
免疫球蛋白M(IgM)抗体出现在感染过程的早期。 IgM抗体负责错配输血中的红细胞凝集。IgM的水平可能随疾病或感染的状况而变化。
溴化氰活化的交联串珠琼脂糖经常与免疫球蛋白等蛋白质偶联,以促进其在沉淀、吸收和澄清等物理化学过程中的应用。
当用纯化的人IgA、IgG、IgM、κ和λ轻链进行检测时,山羊多克隆抗人IgM(μ-链特异性)-琼脂糖抗体对人IgM具有特异性。 在琼脂糖珠偶联之前,通过Ouchterlony双扩散(ODD)未观察到与小鼠或大鼠IgG的反应性。
應用
山羊抗人IgM(μ-链特异性)-琼脂糖抗体已用于人IgM的亲和层析纯化。
山羊抗人IgM(μ-链特异性)琼脂糖多克隆抗体结合物用作亲和纯化抗体的免疫吸附剂,去除种特异性交叉反应抗体或从抗血清制剂中去除污染抗体。 它已用于从禁食患者的正常人血清中去除IgM。
生化/生理作用
IgM在凋亡细胞的吞噬中起关键作用。血清IgM水平降低会导致自身免疫反应增强,并增加感染风险。IgM显示出多反应和自动反应功能。它可通过介导基于组织的分子的清除在组织动态平衡中起关键作用。IgM具有与N-连接的糖基化位点,其中糖是甘露糖、半乳糖、N-乙酰氨基葡萄糖和唾液酸。IgM连接的琼脂糖树脂经检测是有效的结合物结合。
其他說明
小鼠和大鼠 IgG 吸附的抗体
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲盐水(pH 7.4)混悬液,含 15 mM 叠氮化钠
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Ashfaq Ghumra et al.
PLoS pathogens, 8(4), e1002665-e1002665 (2012-04-26)
Sequence diversity in pathogen antigens is an obstacle to the development of interventions against many infectious diseases. In malaria caused by Plasmodium falciparum, the PfEMP1 family of variant surface antigens encoded by var genes are adhesion molecules that play a
Rina F Villar et al.
Scientific reports, 6, 36298-36298 (2016-11-01)
Activation of immune cells (but not B cells) with lectins is widely known. We used the structurally defined interaction between influenza hemagglutinin (HA) and its cell surface receptor sialic acid (SA) to identify a B cell receptor (BCR) activation modality
S Kløverpris et al.
Molecular human reproduction, 19(11), 756-763 (2013-06-28)
Pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) and PAPP-A2, two homologous metzincin metalloproteases, are both tightly linked to regulation within the insulin-like growth factor (IGF) system because of their specific cleavage of IGF binding proteins. Recent studies suggest that PAPP-A may be involved
Rationally designed mimotope library for profiling of the human IgM repertoire
Pashov AD, et al.
bioRxiv, 308973-308973 (2018)
F Magurano et al.
Clinical and diagnostic laboratory immunology, 6(1), 55-60 (1999-01-05)
The Toscana virus (family Bunyaviridae, genus Phlebovirus) is the only sandfly-transmitted virus that demonstrates neurotropic activity. Clinical cases ranging from aseptic meningitis to meningoencephalitis caused by Toscana virus are yearly observed in central Italy during the summer, and several cases