主要文件
A6066
Sigma-Aldrich
抗-兔IgG(全分子)-碱性磷酸酶 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
Rabbit Anti-Rat IgG (whole molecule)–AP
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
共軛
alkaline phosphatase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
技術
direct ELISA: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:30,000-1:60,000
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
IgG是糖蛋白抗体,可调控几种免疫应答。大鼠IgG具有四个亚类,即,IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG2c。靶蛋白的大鼠IgG通常在多种研究应用中用作一抗。因此,次级抗大鼠IgG是分析靶蛋白的有用工具。
免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它主要用于帮助免疫防御。IgG是一种糖蛋白,并且是一类主要的免疫球蛋白。大鼠具有五种免疫球蛋白类别-IgM、IgG、IgA、IgD和IgGE。IgG具有四个亚类-IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG2c。
通过免疫特异性纯化从抗大鼠IgG抗血清中获得亲和力分离的抗体,该过程可基本上去除所有兔血清蛋白,包括免疫球蛋白(其不可与大鼠IgG特异性结合)。通过蛋白与0.2%戊二醛交联,将抗大鼠IgG与碱性磷酸酶偶联
偶联前通过免疫电泳(IEP)确定抗体的同一性和纯度。产品的电泳,然后进行针对抗兔IgG和抗兔全血清的扩散,可导致产生单沉淀弧。
特異性
可与所有大鼠Igs结合。抗大鼠IgG(全分子)-碱性磷酸酶抗体与全部大鼠免疫球蛋白结合。
免疫原
纯化的大鼠IgG
應用
抗大鼠IgG(全分子)−兔产生的碱性磷酸酶抗体可用于:
  • 蛋白印迹分析
  • 直接酶联免疫吸附测定(ELISA)
  • RNA免疫沉淀测定
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。它有助于调理,补体固定和抗体依赖细胞介导的细胞毒性。
外觀
0.05 M Tris(pH 8.0)溶液,含1%牛血清白蛋白、1 mM MgCl2、50%甘油和15 mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ivo Laidmäe et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 93(1), 29-36 (2009-06-02)
Fibrin glues (FG) of human or bovine origin are widely used for haemostasis and wound healing. In addition FGs are studied in many biomedical areas like cell therapy or tissue engineering. As any mammalian plasma products FG-s pose risk of
A beetle flight muscle displays leg muscle microstructure
Shimomura T, et al.
Biophysical Journal, 111(6), 1295-1303 (2016)
Characterization of the biological effect of fish fibrin glue in experiments on rats: Immunological and coagulation studies
Laidmae I et al
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 93A, 29-36 (2012)
The Laboratory Rat (1998)
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)