共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
pig
技術
direct ELISA: 1:40,000
dot blot: 1:150,000 (chemiluminescent)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的糖蛋白。IgG是一种主要的免疫球蛋白。它有五种亚型:IgG- IgG1、IgG3、IgG2a和IgG2b。通过免疫特异性纯化从兔抗猪IgG抗血清中获得亲和力分离的抗体,该过程可基本上去除所有兔血清蛋白,包括免疫球蛋白(其不可与猪IgG特异性结合)。以0.2%戊二醛为交联剂,将抗猪IgG与过氧化物酶偶联。
免疫原
纯化猪IgG
應用
兔抗猪IgG(全分子)-过氧化物酶抗体可用于酶联免疫吸附测定(ELISA)和免疫印迹。
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。它主要用于帮助免疫防御。靶蛋白的猪IgG通常在多种研究应用中用作一抗。因此,与可检测底物缀合的抗猪IgG二抗是靶蛋白分析的有用工具。兔抗猪IgG(全分子)-过氧化物酶抗体与猪IgG结合。
外觀
溶解在0.01 M磷酸缓冲盐,pH7.4,含有0.05% MIT。
準備報告
由Avrameas, S.等人,Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978)描述的两步戊二醛法制备。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Robert A Fulcher et al.
Infection and immunity, 74(5), 2651-2658 (2006-04-20)
Haemophilus ducreyi, the etiologic agent of the sexually transmitted genital ulcer disease chancroid, has been shown to associate with dermal collagen fibers within infected skin lesions. Here we describe NcaA, a previously uncharacterized outer membrane protein that is important for
The effect of Trypanosoma evansi infection on pig performance and vaccination against classical swine fever
Holland WG, et al.
Veterinary Parasitology, 111(2-3), 115-123 (2003)
M F Evans et al.
The Journal of pathology, 189(1), 53-59 (1999-08-19)
The clinical behaviour of ovarian tumours of low malignant potential (LMP) is unpredictable and it has been suggested that the majority of these lesions have no invasive potential. This study has analysed 92 epithelial ovarian tumours [11 mucinous cystadenomas, 18
Livestock susceptibility to infection with Middle East respiratory syndrome coronavirus
Vergara AJ, et al.
Emerging Infectious Diseases, 23(2), 232-232 (2017)
Molecular Genetics of Immunoglobulin, 17 (1987)