共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
guinea pig
技術
direct ELISA: 1:50,000-1:80,000
dot blot: 1:50,000-1:100,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400-1:800
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它是一种糖蛋白。IgG是一种主要的免疫球蛋白。它分为IgG- IgG1和IgG2两个亚类。
特異性
兔抗豚鼠 IgG(全分子)-过氧化物酶抗体与豚鼠 IgG 结合。
免疫原
豚鼠 IgG
應用
兔抗豚鼠IgG(全分子)过氧化物酶抗体可用于白喉血清学酶联免疫吸附测定 (ELISA)和免疫印迹法。
生化/生理作用
IgG是糖蛋白抗体,可调控几种免疫应答。靶蛋白特异性的豚鼠IgG通常在多种研究应用中用作一抗。因此,偶联可检测底物的抗豚鼠IgG二抗是分析靶蛋白的有用工具。
免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。IgG1有助于旁路途径的补体结合,而IgG2则通过经典途径与补体结合。它主要用于帮助免疫防御。豚鼠是研究局部不良反应和过敏反应的优选实验室动物。
免疫球蛋白G(IgG)是浆细胞释放的免疫系统中最重要也是最丰富的一类免疫球蛋白。IgG存在于血液或细胞外液中,介导与抗原类型相关的免疫反应。IgG可防御细菌和病毒感染。母体IgG通过胞饮作用从母体通经胎盘屏障传递给胎儿,为新生儿提供被动免疫,保护其免受感染。
外觀
溶于0.01M磷酸盐缓冲液(含0.05% MIT,pH 7.4)溶液。
準備報告
通过Avrameas, S.等人在Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978)中描述的两步戊二醛法制备。
儲存和穩定性
要长期使用,储存在 -20°C。需要连续使用,该产品可以在 2-8°C 下储存长达一个月。对于更长时间的存储,将溶液以等分试样冷冻在 -20°C。不建议反复冻融,或储存在“无霜”冰柜中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Jiro Mitobe et al.
BMC microbiology, 9, 110-110 (2009-05-30)
The expression of Type III secretion system (TTSS) in Shigella is regulated in response to changes in environmental osmolarity and temperature. Temperature-dependent regulation of virF, the master regulator of TTSS synthesis, is believed to occur at the transcriptional level. We
Serotonin transporter inhibition and 5-HT2C receptor activation drive loss of cocaine-induced locomotor activation in DAT Val559 mice
Stewart A, et al.
Neuropsychopharmacology, 44(5), 994-1006 (2018)
Encyclopedia of Chemical Processing and Design (2015)
Aykut Gram et al.
Biology of reproduction, 91(6), 154-154 (2014-10-10)
The prepartum output of PGF2alpha in the bitch is associated with increased placental PGE2-synthase (PTGES) mRNA levels. Contrasting with this is a decreased expression of PGF2alpha-synthase (PGFS/AKR1C3) in uteroplacental compartments during prepartum luteolysis, suggesting an involvement of alternative synthetic pathways
Hana M Weingartl et al.
Journal of virology, 80(16), 7929-7938 (2006-07-29)
Nipah virus (NiV), of the family Paramyxoviridae, was isolated in 1999 in Malaysia from a human fatality in an outbreak of severe human encephalitis, when human infections were linked to transmission of the virus from pigs. Consequently, a swine vaccine