Merck
24531C
SAFC
EX-CELL® EBx 无血清培养基
without L-Glutamine, without Phenol Red, without Sodium Bicarbonate
制药生产
别名:
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.71
描述
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
品質等級
形狀
dry powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
儲存溫度
2-8°C
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
數量
Formulated to contain 20.7 grams of powder per liter of medium.
法律資訊
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)