Merck
24530C
SAFC
EX-CELL® EBx GRO-I无血清培养基,用于胚胎干细胞
without L-glutamine, without phenol red, without sodium bicarbonate
制药生产
别名:
EX-CELL® EBx 无血清培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.71
描述
Animal-component free
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
品質等級
形狀
dry powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
儲存溫度
2-8°C
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
數量
按照每升培养基19.1克粉末配制。
法律資訊
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3