生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]/D +21.0±2.0°
雜質
≤0.1% sulfated ash
mp
185-204 °C
溶解度
water: insoluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI 密鑰
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
基因資訊
human ... DHFR(1719)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver,Bone marrow
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges