Merck
238511
Sigma-Aldrich
高锰酸钾
≤150 μm particle size, 97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
KMnO4
CAS号:
分子量:
158.03
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352312
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
97%
形狀
powder, crystals or chunks
反應適用性
reagent type: oxidant
粒徑
≤150 μm
pH值
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
SMILES 字串
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI 密鑰
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
层状 MnO2 由 KMnO4 的热分解制成,其特性在电池应用方面具有巨大潜力。
适用于非均相氧化。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Brain
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Kim, S.H. et al.
Chemistry of Materials, 11, 557-557 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1097-1097 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 227-227 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1047-1047 (1994)
Crown polyether chemistry. Potassium permanganate oxidations in benzene.
Sam DJ and Simmons HE.
Journal of the American Chemical Society, 94(11), 4024-4025 (1972)