等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
crystals, granules or powder
反應適用性
reagent type: oxidant
雜質
≤0.005% N compounds
≤0.2% insolubles
pH值
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
負離子痕跡
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
SMILES 字串
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI 密鑰
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
高锰酸钾是一种深紫色结晶固体,它是多种有机化合物的强氧化剂。它通常用作水产养殖中治疗外部感染的消毒剂。因为木质纤维素的酶水解增加,用碱性高锰酸钾溶液预处理的玉米芯具有高碳水化合物回收率。酸性高锰酸钾可用作测定有机化合物的化学发光试剂。
高锰酸钾(KMnO4)具有强氧化性。KMnO4 在苯中溶解并与二环己基并-18-冠-6 络合可产生有用的氧化剂。该试剂作为氧化剂在温和条件下参与烯烃、醇、醛和烷基苯的氧化。
應用
具有非常有前途的电池应用特性的层状 MnO2是通过 KMnO4 的热分解产生。
高锰酸钾可用作合成以下物质的氧化剂:
- 磺醛(2,2-二乙基磺酰基)丙烷
- 辛可部酸(吡啶-3,4-二羧酸)
- 异烟酸(吡啶-4-羧酸)
- 硫酸锰(IV)
高锰酸钾可用作氧化剂,用于在液氨中将芳香醛转化为相应的酰胺。
适用于非均相氧化。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Brain
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Advances in the use of acidic potassium permanganate as a chemiluminescence reagent: a review.
Analytica Chimica Acta, 807, 9-28 null
Potassium permanganate oxidation of organic compounds.
Synthetic Communications, 35(4), 571-580 (2005)
Direct conversion of aromatic aldehydes into benzamides via oxidation with potassium permanganate in liquid ammonia.
Synlett, 26(01), 84-86 (2015)
Potassium Permanganate
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
Potassium permanganate elicits a shift of the external fish microbiome and increases host susceptibility to columnaris disease.
Veterninary Research, 46(1), 1-13 (2015)