等級
ACS reagent
蒸汽密度
6.2 (vs air)
化驗
≥85.0% MoO3 basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
雜質
≤0.01% insol. dil. NH4OH
溶解度
water: insoluble
密度
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.2%
正離子痕跡
heavy metals: ≤0.003%
SMILES 字串
O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
钼酸是三氧化钼的水合形式。此物质用于合成Froehde试剂。
應用
钼酸可用于:
- 制备二氧化硅负载的钼酸催化剂用于通过醛、丙二腈和4-羟基香豆素的缩合反应合成吡喃[2,3-c]色烯衍生物。
- 合成用于推测性鉴定如阿片类的生物碱的Froehde试剂。
- 作为钼源制备MoSe2。
其他說明
主要由钼酸铵组成
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Hybrid Fabric/Molybdic Acid Modified Phenolic Resin Composites with Improved Anti-wear Properties.
Yang M, et al.
Tribology Transactions (2015)
Made by molybdenum.
Lennartson A.
Nature Chemistry, 6(8), 746-746 (2014)
Effect of high-temperature shock-wave compression on few-layer MoS2, WS2 and MoSe2.
Vasu K, et al.
Chemical Physics Letters, 582, 105-109 (2013)