Merck
267856
Sigma-Aldrich
氧化钼(VI)
ACS reagent, ≥99.5%
别名:
三氧化钼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MoO3
CAS号:
分子量:
143.94
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥99.5%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
雜質
≤0.01% insol. dil. NH4OH
mp
795 °C (lit.)
負離子痕跡
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): passes test
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
正離子痕跡
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
SMILES 字串
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
InChI 密鑰
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
LAMOX 快离子导体和超导体的前体。
用于固态合成显著的三元还原氧化钼,Pr4Mo9018,其结构包含以前未知的Mo7、Mo13和Mo9结构簇。新的集合结构产品是一种小带隙半导体。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Kinetics and mechanism of molybdenum (VI) oxide reduction.
Sloczynski J.
Journal of Solid State Chemistry, 118(1), 84-92 (1995)
Temperature-programed reduction of molybdenum (VI) oxide and molybdenum (IV) oxide.
Arnoldy P, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 89(21), 4517-4526 (1985)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 509-509 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 224-224 (1994)
High-activity MgO-supported CoMo hydrodesulfurization catalysts prepared by non-aqueous impregnation.
Kaluza L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 162, 430-436 (2015)