Merck
W430622
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl-3-methyl-2-butenoate
≥95%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O2
CAS号:
分子量:
170.25
FEMA號碼:
4306
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.942
NACRES:
NA.21
等級
FG
品質等級
法律遵循
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
應用
flavors and fragrances
食物過敏原
no known allergens
感官的
berry; fresh; green; floral; fruity
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
167.7 °F
閃點(°C)
75.4 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)