Merck
W455320
Sigma-Aldrich
cis-3-Nonenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H20O2
CAS号:
分子量:
184.28
FEMA號碼:
4553
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.672
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
等級
FG
Halal
Kosher
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
包含
synthetic α-tocopherol as stabilizer
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
green; herbaceous; pear; tropical
SMILES 字串
O(CC\C=C/CCCCC)C(=O)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
InChI 密鑰
LRQNQAVSERJKNU-FPLPWBNLSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)