Merck
W353600
Sigma-Aldrich
二甲基二硫化物
natural, ≥98%, FG
别名:
DMDS, 甲基二硫醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SSCH3
CAS号:
分子量:
94.20
FEMA號碼:
3536
Beilstein:
1730824
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2175
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
12.026
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
生物源
broccoli
sugar cane
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸汽密度
3.24 (vs air)
蒸汽壓力
22 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98%
自燃溫度
>572 °F
expl. lim.
16 %
折射率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
SMILES 字串
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
InChI 密鑰
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Upper respiratory tract
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
59.0 °F - closed cup
閃點(°C)
15 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)