產品線
pHast Pack™
形狀
powder
異物活動
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
一般說明
10X Tris-EDTA或TE缓冲液有两种成分。Tris缓冲液是一种常用的稳定、无毒、不吸湿的缓冲液。此外,乙二胺四乙酸(EDTA),一种金属螯合剂,与阳离子金属离子结合,进一步使需要金属离子激活的DNA酶失活。它的pH值范围为7.9-8.1。
應用
TE缓冲液适用于:
- 核酸凝胶电泳
- DNA和RNA的储存和稀释
- DNA自动测序
- I免疫组化
特點和優勢
- 快速方便的即用型缓冲液
- 最大限度地减少工作量-无需称重和调节pH值
- 节省时间并避免接触危险化学品
- 生物测试:不含DNase、RNase、蛋白酶和镍酶
- 化学试验:铁≤10 ppm,铅≤5 ppm
包裝
箔袋
重構
当将一袋内容物溶于500 mL蒸馏水或去离子水中时,将在25℃下得到10X溶液,其中含有100mM Tris,10mM EDTA,pH 8.0。经认证不含DNAse,RNAse,蛋白酶和切口酶。经认证可用于细胞培养。
儲存和穩定性
室温储存。产品可能会自然结块,但在使用前可能会在包装袋内容易破碎。
其他說明
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
法律資訊
pHast Pack is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)